Läs mer
Ngamma-trityl-L-asparaginhydrat, 98 %
Produktkod. 15429908
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429908 5 g 5g
15439908 250 mg 250mg
15419908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63285.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132388-58-0
Molekylformel C23H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 374.44
MDL-nummer MFCD00153422
InChI-nyckel BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N
Synonym h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
PubChem CID 7408309
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansyra
LEDER N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 392,45 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.