Läs mer
Invitrogen™ Rått NGF beta-cell lysater ELISA Utrustning
Produktkod. 17165929
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17165929 5 x 96 tester -
15415393 96 tester 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17165929 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ERNGFCLX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råttnervtillväxtfaktorn Beta-cellslysater (Rt NGFbeta) ELISA kvantifierar Rt NGFbeta i råttcell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Rt NGFbeta. Metodens princip The Rat NGFbeta fastfas-sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Nervtillväxtfaktor (NGF) påverkar överlevnaden och differentieringen av en mängd olika neuronala och icke-neuronala celler. Verkningarna av denna polypeptid är resultatet av bindning till specifika cellytereceptorer som finns närvarande som både hög- och lågaffinitetsställen. Även om båda typerna av receptor binder NGF är endast högaffinitetsformen kapabel till signaltransduktion. Tvärbindningsstudier med 125I-NGF har visat att högaffinitetsreceptorn hos rått-PC12-celler bildar ett Mr 158 000-komplex med NGF medan lågaffinitetsreceptorn bildar ett Mr 100 000-komplex. Fullängds-cDNA-kloner för både human- och rått-NGF-receptorgenerna har producerats och sekvenserats, vilket avslöjar mer än 90 % homologi mellan de två arterna. NGF uppvisar nervtillväxtstimulerande aktivitet och är involverad i regleringen av tillväxten och differentieringen av sympatiska och vissa sensoriska neuroner. Vidare stimulerar NGF delning och differentiering av sympatiska och embryonala sensoriska neuroner. Mutationer i NGF-genen har associerats med ärftlig sensorisk och autonom neuropati, typ 5 (HSAN5), och dysreglering av NGF-genexpression är associerad med allergisk rinit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P25427
Analysintervall 20,58 till 15 000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml till 15000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: råtta CINC-2, CINC-3, CNTF, Fractalkine, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, TIMP-1, TNF-alfa.
Tillräckligt för 96 assays
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 310738
Gensymbol Ngf
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Tgfb
Mål NGF
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter