Läs mer
Invitrogen™ Rått NGF beta-cell lysater ELISA Utrustning
Beskrivning
Nervtillväxtfaktor (NGF) påverkar överlevnaden och differentieringen av en mängd olika neuronala och icke-neuronala celler. Verkningarna av denna polypeptid är resultatet av bindning till specifika cellytereceptorer som finns närvarande som både hög- och lågaffinitetsställen. Även om båda typerna av receptor binder NGF är endast högaffinitetsformen kapabel till signaltransduktion. Tvärbindningsstudier med 125I-NGF har visat att högaffinitetsreceptorn hos rått-PC12-celler bildar ett Mr 158 000-komplex med NGF medan lågaffinitetsreceptorn bildar ett Mr 100 000-komplex. Fullängds-cDNA-kloner för både human- och rått-NGF-receptorgenerna har producerats och sekvenserats, vilket avslöjar mer än 90 % homologi mellan de två arterna. NGF uppvisar nervtillväxtstimulerande aktivitet och är involverad i regleringen av tillväxten och differentieringen av sympatiska och vissa sensoriska neuroner. Vidare stimulerar NGF delning och differentiering av sympatiska och embryonala sensoriska neuroner. Mutationer i NGF-genen har associerats med ärftlig sensorisk och autonom neuropati, typ 5 (HSAN5), och dysreglering av NGF-genexpression är associerad med allergisk rinit.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P25427 |
| Analysintervall | 20,58 till 15 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 15 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 310738 |
| Gensymbol | NGF |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |