Läs mer
NGP555, MedChemExpress
Produktkod. 16455176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455176 100 mg -
16433006 25 mg -
16426957 5 mg -
16414238 10 mg -
16410577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16455176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108714
MedChemExpress NGP555 is a γ-secretase modulator.
NGP555 is a γ-secretase modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NGP555
CAS 1304630-27-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H23FN4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CN(C2=CC=C(C3=CSC(NC4=CC(CC)=C(C)C=C4C)=N3)C=C2F)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 406.52
Formel vikt 406.52
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration