Läs mer
NH125, MedChemExpress
Beskrivning
NH125 is a potent and selective inhibitor of eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF-2K/CaMKIII), also can induce eEF2 phosphorylation, with an IC50 of 60 nM for eEF-2K.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NH125 |
| CAS | 278603-08-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H45IN2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=[N+](CC2=CC=CC=C2)C=CN1CCCCCCCCCCCCCCCC.[I-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.56 |
| Formel vikt | 524.56 |
| Visa mer |