Läs mer
NH2-C2-NH-Boc, TRC
Produktkod. 30340516
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340516 1 g
1 options
Produktkod. 30340516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6550001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(t-Boc)ethylenediamine
CAS 57260-73-8
Molekylformel C7 H16 N2 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Carbamic acid, N-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-aminoethyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-aminoethane, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethylamine, 2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1-aminoethane, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethylamine, 2-[[(tert-Butyloxy)carbonyl]amino]ethylamine, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(t-Butyloxycarbonyl)ethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-diaminoethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-ethanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethylenediamine, N-BOC-ethylenediamine, N-Boc-1,2-diaminoethane, N-Boc-ethane-1,2-diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-ethylenediamine, [(tert-Butyloxy)carbonyl]-1,2-ethylenediamine, mono-BOC-ethylenediamine, tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl [(2-aminoethyl)amino]formate
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCN
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-aminoetyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 160.21
Formel vikt 160.1212