Läs mer
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | PROTAC Linker 22 |