Läs mer
NH2-C5-NH-Boc, MedChemExpress
Produktkod. 16459316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459316 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16459316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW004710
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NH2-C5-NH-Boc
CAS 51644-96-3
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H22N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym PROTAC Linker 23
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (494.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN
Molekylvikt (g/mol) 202.29
Formel vikt 202.29
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death