Läs mer
R&D Systems™ NHE3/SLC9A3 Antibody Blocking Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 6550 |
| Produktlinje | Novus |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-00589. |
| Gene Alias | isoform 3, MGC126718, NHE3MGC126720, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3, Solute carrier family 9 member 3 |
| Gensymbol | SLC9A3 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |