Läs mer
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP
Notera
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, > pH 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet. Nhel hämmas av saltkoncentrationer över 100 mM. Supercoiled plasmider kan kräva upp till 10 gånger mer Nhel för fullständig digestion än linjära DNA (t.ex. 10 enheter krävs för att klyva 1 μg av.)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Nä jag |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 2 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |