Läs mer
Tocris Bioscience™ NHI 2
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18748708
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18748708
Brand: Tocris Bioscience™ 5363/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LDHA inhibitor
NHI 2 is an LDHA inhibitor; reduces lactate production in HeLa cells. Inhibits cell growth of LPC006 and PANC-1 cells in vitro. Enhances the antiproliferative effects of Gemcitabine (Cat. No. 3259) on LPC006 and PANC-1 cells. Also inhibits ferroptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp NHI 2
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 335.28
For Research Use Only