Läs mer
R&DSystems™ NHP XL CCL4/MIP-1 beta, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Produktkod. 30042902
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
30042902 1 sats
1 options
Produktkod. 30042902 Leverantör R&DSystems™ Leverantörsnummer LNHPXL271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2526.19 SEK
    2226.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 300.19 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 sats
Art Primate
Bindande mål CCL4/MIP-1 beta
Gen-ID (Entrez) 6351
Produktlinje R&D Systems
Synonym ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, Exodus-3, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1 beta, MIP-1 beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.