missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NHP2 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Produktkod. 30613981 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30613981 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30613981 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347342JF669

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

NHP2 Polyclonal antibody specifically detects NHP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NHP2
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 669
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ20479, H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2, NHP2 ribonucleoprotein homolog (yeast), NHP2-like protein, NHP2P, NOLA2member 2 (H/ACA small nucleolar RNPs), Nucleolar protein family A member 2, snoRNP protein NHP2
Värd art Rabbit
Immunogen NHP2 ribonucleoprotein homolog. (Uniprot# Q9NX24)
Reningsmetod Immunogen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55651
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.