Läs mer
Cytiva NHS-aktiverad Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Produktkod. 10343240 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10343240 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 10343240 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17090601
 Begränsad artikel
I lager
Används för att koppla aminoinnehållande mindre proteiner och peptider. Cytiva Life Sciences™ NHS-aktiverad Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media ger kopplade produkter som är mycket stabila, speciellt vid högt pH.
  • Består av tvärbundna 4% agarospärlor, NHS aktiverad för koppling av aminoinnehållande proteiner och peptider
  • NHS (N-hydroxisuccinimid)-koppling bildar kemiskt stabil amidbindning med ligander som innehåller primära aminogrupper
  • Harts tillhandahåller distansarm till kopplad ligand
  • Fast Flow-matris ger hög produktivitet
  • Kopplad produkt är mycket stabil, speciellt vid högt pH
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar förutsatt att liganden tål pH eller den kemiska miljön
För användning med (applikation) För koppling av aminoinnehållande mindre proteiner och peptider
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Produkttyp NHS-aktiverad Sepharose 4 Fast Flow Media
Flödeshastighet 150 till 250 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Max. Tryck 100 kPa
Matris 4 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 13
Förvaringsbuffert 100% isopropanol
Ligandtyp N-hydroxisuccinimid (NHS) aktiverad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol