Läs mer
Thermo Scientific™ NHS-fluorescein (5/6-karboxifluoresceinsuccinimidylester), blandad isomer
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ FITC- och fluoresceinmärkningsreagenser och -kit är högpresterande derivat av fluoresceinfärgämne, aktiverade för enkel och tillförlitlig märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler för användning som fluorescerande prober.
Fluoresceinfärgämnen används i många applikationer inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri och immunfluorescensbaserade analyser som Western blotting och ELISA . FITC och NHS-fluorescein är reaktiva mot primära amingrupper på proteiner, peptider och andra biomolekyler, medan fluorescein-5-maleimid och 5-IAF reagerar med fria sulfhydryler på cysteinrester. De flesta aktiverade fluoresceinderivaten är en blandning av isomerer med 5-reaktiva grupper i bottenpositionen i 6-positionen. Egenskaperna hos dessa isomerer går inte att särskilja när det gäller excitations- och emissionsspektra och för proteintillämpningar finns det inget behov av att isolera en specifik isomer. Den enda isomeren används i högupplösta separationstekniker såsom sekvensering och kapillärelektrofores.
Höjdpunkter:
- Aminspecifik märkning: NHS-estern eller isotiocyanatet märker effektivt antikroppar och andra renade proteiner vid primära aminer (lysinsidokedjor) Optimerad procedur: att följa standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden för optimal aktivitet och fluorescens Fluorer för engångsbruk: inget behov av att väga små mängder pulver; kit innehåller engångsflaskor med reagens Effektiv rening: kit innehåller reningsharts och lättanvända spin-kolonner, vilket säkerställer snabbt och effektivt avlägsnande av icke-reagerat färgämne och utmärkt proteinåtervinning
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | NHS-fluorescein |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid) |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid -20 °C, skydda mot fukt |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Produktlinje | Pierce |
| Emission | 518 |
| Show More |