Beskrivning
NHS Mag Sepharose är magnetiska pärlor designade för neddragningstekniker som möjliggör snabb infångning och anrikning av utvalda proteiner baserat på affinitet. En antikropp eller annat protein med önskad affinitet kopplas kovalent till mediet via primära aminer i syfte att fånga in målproteiner av intresse.
- Synlig och tät Sepharose baserade magnetiska pärlor med N-hydroxisuccinimid (NHS) ligand, lätt att upptäcka och samla in bundet målprotein
- Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning. Kan användas utan tvättmedel
- Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
- Optimerad kapacitet för anrikning/neddragning av målproteiner - endast låga mängder bunden infångningsmolekyl
- Flexibla protokoll med elueringsförhållanden optimerade för nedströmsapplikationer som elektrofores och MS
Matris: Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: N-hydroxisuccinimid
Liganddensitet: 8-μ14 mol/ml gel
Partikelstorlek: 37-μ100 m
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Förvaringslösning: 20% 2-propanol
Förvaringstemperatur: 4 C °till 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | NHS Mag Sepharose |
| Bindande kapacitet | 8 till 14 μM/ml gel |
| Ligandkoncentration | 8 till 14 μM/ml |
| Matris | Paramagnetiska sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar |
| Partikelstorlek | 37 till 100μ m |
| Kvantitet | 500μ L |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | För neddragningstekniker som möjliggör snabb infångning och berikning av utvalda proteiner baserat på affinitet |
| Ligand | N-hydroxisuccinimid |