Läs mer
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Produktkod. 10636375 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
500μ L
4 x 500μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10636375 4 x 500μ L Paket med 4
10371315 500μ L 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636375 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28951380
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
NHS Mag Sepharose magnetiska pärlor för bekväm anrikning av utvalda proteiner med hjälp av pull-down provberedningstekniker
NHS Mag Sepharose är magnetiska pärlor designade för neddragningstekniker som möjliggör snabb infångning och anrikning av utvalda proteiner baserat på affinitet. En antikropp eller annat protein med önskad affinitet kopplas kovalent till mediet via primära aminer i syfte att fånga in målproteiner av intresse.
  • Synlig och tät Sepharose baserade magnetiska pärlor med N-hydroxisuccinimid (NHS) ligand, lätt att upptäcka och samla in bundet målprotein
  • Icke-vidhäftande pärlor eliminerar utsmetningseffekter och aggregatbildning. Kan användas utan tvättmedel
  • Enkel infångning av målprotein i små eller stora provvolymer (låg mikroliter till hög milliliters skala)
  • Optimerad kapacitet för anrikning/neddragning av målproteiner - endast låga mängder bunden infångningsmolekyl
  • Flexibla protokoll med elueringsförhållanden optimerade för nedströmsapplikationer som elektrofores och MS
Matris: Paramagnetiska, sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Ligand: N-hydroxisuccinimid
Liganddensitet: 8-μ14 mol/ml gel
Partikelstorlek: 37-μ100 m
Arbetstemperatur: Rumstemperatur
Förvaringslösning: 20% 2-propanol
Förvaringstemperatur: 4 C °till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ av pärla NHS Mag Sepharose
Bindande kapacitet 8 till 14 μM/ml
Ligandkoncentration 8 till 14 μM/ml
Matris Paramagnetiska sfäriska, starkt tvärbundna agarospartiklar
Partikelstorlek 37 till 100μ m
Kvantitet 4 x 500μ L
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Designad för kovalent koppling av alla proteiner eller biomolekyler som innehåller en fri amingrupp och används för olika typer av pull-down-experiment, för biomarkörforskning
Ligand N-hydroxisuccinimid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NHS Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 15% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.