missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ NI 57

Beskrivning
NI 57 is a potent and selective BRPF bromodomain inhibitor (Kd values are 31, 108 and 408 nM, for BRPF1B, 2 and 3, respectively, which exhibits >32-fold selectivity for BRPFs over BRD9 and other non-Class IV bromodomains. NI 57 inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-N-(1,3-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-6-yl)-2-methoxybenzene-1-sulfonamide |
| CAS | 1883548-89-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Bromodomain Inhibitors |
| Molekylformel | C19H17N3O4S |
| Formel vikt | 383.42 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?