Läs mer
Novex™ Ni-NTA reningssystem med antikropp, med anti-His (C-term)-HRP-antikropp
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
5ml
Beskrivning
Ni-NTA Purification System är designat för rening av rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens. Satsen använder Ni-NTA nickelkelaterande harts och levereras med naturliga och denaturerande buffertar för effektiv rening av rekombinanta proteiner under olika förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ni-NTA reningssystem med antikropp, med anti-His (C-term)-HRP-antikropp, 1 kit, 6 månaders hållbarhet, 4 °C Förvaringstemperatur Tio milliliter Ni-NTA agaros |
| Produkttyp | Ni-NTA reningssystem med antikropp, med anti-His (C-term)-HRP-antikropp |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Kolumntyp | Affinitetskolumn |
| För användning med (applikation) | Proteinrening och isolering |