Beskrivning
Ni Sepharose 6 Fast Flow är medlem i Cytiva sortiment av IMAC-kromatografimedia för infångning och mellanliggande rening.
- Designad för att skala upp rening av histidinmärkta proteiner.
- Hög proteinbindningskapacitet och minimalt läckage av Ni2+ joner.
- Som en BioProcess medium uppfyller industrins krav på försörjningstrygghet, robust prestanda och regulatoriskt stöd.
- Finns i praktisk förpackad HisPrep och HisTrap kolumnformat.
- Består av tvärbundna 6% agarospärlor modifierade med en ny kelatbildande ligand immobiliserad till basmatrisen och förladdad med Ni2+ joner för rening av histidinmärkta proteiner.
- Kopplingskemin och den nya liganden är designade för att ge minimal ligand och Ni2+ läckage samtidigt som det ger hög kapacitet.
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och praktiska förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling.
- Som medlem i BioProcess mediaomfång, Ni Sepharose 6 Fast Flow möter industriella krav med leveranssäkerhet och omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M urea |
| Produkttyp | Ni Sepharose 6 FF kromatografimedia |
| Kvantitet | 5 mL |
| Höjd (engelska) | 9,84 tum |
| Höjd (metrisk) | 250mm |
| Flödeshastighet | 600 cm/hr. |
| Max. Tryck | 1 bar |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| Typ av stöd | 6 % tvärbunden agaros |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3