Läs mer
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Snabbt flöde
Produktkod. p-4513584 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
Produktkod. 11540814
Brand: Cytiva 17531806
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinerar fördelarna med Ni2 för rening av histidinmärkta proteiner, med de väl industriellt etablerade egenskaperna hos Sepharose Snabbflödesplattform. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow är en del av en serie IMAC-kromatografimedia för infångning och mellanliggande rening.
Ni Sepharose 6 Fast Flow är medlem i Cytiva sortiment av IMAC-kromatografimedia för infångning och mellanliggande rening.
  • Designad för att skala upp rening av histidinmärkta proteiner.
  • Hög proteinbindningskapacitet och minimalt läckage av Ni2+ joner.
  • Som en BioProcess medium uppfyller industrins krav på försörjningstrygghet, robust prestanda och regulatoriskt stöd.
  • Finns i praktisk förpackad HisPrep och HisTrap kolumnformat.
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor modifierade med en ny kelatbildande ligand immobiliserad till basmatrisen och förladdad med Ni2+ joner för rening av histidinmärkta proteiner.
  • Kopplingskemin och den nya liganden är designade för att ge minimal ligand och Ni2+ läckage samtidigt som det ger hög kapacitet.
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och praktiska förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling.
  • Som medlem i BioProcess mediaomfång, Ni Sepharose 6 Fast Flow möter industriella krav med leveranssäkerhet och omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M urea
Produkttyp Ni Sepharose 6 FF kromatografimedia
Kvantitet 5 mL
Höjd (engelska) 9,84 tum
Höjd (metrisk) 250mm
Flödeshastighet 600 cm/hr.
Max. Tryck 1 bar
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 90 μm
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Matris Ni-Sepharose
Visa mer Visa mindre
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3