Läs mer
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Produktkod. 12621206 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 12621206
Brand: Cytiva 17371203
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ni Sepharose excel-affinitetsmedia för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC).
Ni Sepharose excel möjliggör direktladdning av prover utan att behöva utföra omfattande och tidskrävande förbehandlingsprocedurer.
  • Ladda eukaryota cellkulturprover som innehåller utsöndrade histidinmärkta proteiner direkt med bibehållen bindningskapacitet.
  • Öka målproteinutbytet och minska nedbrytningen genom minskad och förenklad provhantering.
  • Välj mellan flera format för screening och preparativ rening av histidinmärkta proteiner.
  • Ni Sepharose excel är ett IMAC-medium förladdat med nickeljoner mycket starkt bundna till en kelatbildande ligand, vilket tillåter laddning av prover som vanligtvis orsakar strippning av metalljoner.
  • Ni Sepharose excel är främst designat för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i cellkultursupernatanter från eukaryota celler som insektsceller eller CHO celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 0,01 M HCl och 0,01 M NaOH (en vecka), 10 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 M NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-merkapto-etanol och 6 M Guanidin-HCl (24 timmar), 500 mM Imidazol och ED3000M, 100 mM imidazol och ED300M, 2-propanol
Produkttyp Ni Sepharose excel kromatografisk media
Kvantitet 500 mL
Flödeshastighet 150 till 600 cm/h.
pH-intervall 2 till 12
Partikelstorlek 90 μm
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
För användning med (applikation) Infångning och rening av His-taggade proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC)
Matris Ni-Sepharose
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ni Sepharose excel, 500 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Nickel