Beskrivning
- Ladda eukaryota cellkulturprover som innehåller utsöndrade histidinmärkta proteiner direkt med bibehållen bindningskapacitet.
- Öka målproteinutbytet och minska nedbrytningen genom minskad och förenklad provhantering.
- Välj mellan flera format för screening och preparativ rening av histidinmärkta proteiner.
- Ni Sepharose excel är ett IMAC-medium förladdat med nickeljoner mycket starkt bundna till en kelatbildande ligand, vilket tillåter laddning av prover som vanligtvis orsakar strippning av metalljoner.
- Ni Sepharose excel är främst designat för infångning och rening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i cellkultursupernatanter från eukaryota celler som insektsceller eller CHO celler.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 0,01 M HCl och 0,01 M NaOH (en vecka), 10 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 M NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-merkapto-etanol och 6 M Guanidin-HCl (24 timmar), 500 mM Imidazol och ED3000M, 100 mM imidazol och ED300M, 2-propanol |
| Produkttyp | Ni Sepharose excel kromatografisk media |
| Kvantitet | 25 mL |
| Flödeshastighet | 150 till 600 cm/h. |
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4° till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Infångning och rening av His-märkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkultursupernatanter genom immobiliserad metalljonaffinitetskromatografi (IMAC) |
| Matris | Ni-Sepharose |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ni Sepharose excel
- ||Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller Nickel. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?