Beskrivning
- Försumbart läckage av Ni 2+ joner
- Hög bindningskapacitet: minst 40 mg protein/ml medium
- Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
- Stabil (långsiktig) i pH-området 3-12
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ni Sepharose HP kromatografiska media |
| Kvantitet | 25 mL |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Typ av stöd | 6 % tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4° till 30 °C |
| Matris | Ni-Sepharose |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ni Sepharose High Performance
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller Nickel. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel