Läs mer
Cytiva Ni Sepharose™ Högpresterande media
Produktkod. p-3676641 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 11535035
Brand: Cytiva 17526801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förladdad med Ni 2+ för optimal rening av histidinmärkta proteiner. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ High Performance Media visar hög bindningskapacitet och kompatibilitet.
  • Försumbart läckage av Ni 2+ joner
  • Hög bindningskapacitet: minst 40 mg protein/ml medium
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • Stabil (långsiktig) i pH-området 3-12
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ni Sepharose HP kromatografiska media
Kvantitet 25 mL
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 34 μm
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Matris Ni-Sepharose
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ni Sepharose High Performance
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller Nickel. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, Nickel