missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Niacinamide Ascorbate, TRC

Produktkod. 30479090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479090 10 mg
30465244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN40772010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nicotinamide Ascorbate
CAS 1987-71-9
Molekylformel C6 H8 O6 . C6 H6 N2 O
Kvantitet 10 mg
Synonym Niacinamide Ascorbate, L-Ascorbic acid','mixt. with 3-pyridinecarboxamide, L-Ascorbic acid','mixt. with nicotinamide (8CI), 3-Pyridinecarboxamide','mixt. contg. (9CI), Ascorbic acid nicotinamide complex, Ascorbic acid-niacinamide complex, KA 1015, Merpress, NSC 13130, Niacinamide ascorbate, Nicastubin, Nicastubine, Nicoscorbine, Nicotinamide ascorbate, Nicotinamide','L-ascorbate, Vitamin C-nicotinamide mixt.
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O.C6H8O6/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-4H,(H2,7,9);2,5,7-10H,1H2/t;2-,5+/m.0/s1
LEDER NC(=O)c1cccnc1.OC[C@H](O)[C@H]2OC(=O)C(=C2O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one;pyridine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 298.249
Formel vikt 298.08
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.