Läs mer
Nialamide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nialamide |
| CAS | 51-12-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nialamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Isonicotinic acid 2-[2-(Benzylcarbamoyl)ethyl]hydrazide, 1-[2-(Benzylcarbamoyl)ethyl]-2-isonicotinoylhydrazine, Espril, N1-Beta-Benzylcarbamoyl-ethyl-N2-isonicotinoyl-hydrazine, NSC 124514, Nialamid, Nialamide, Niamid, Niamidal, Niamide, Niaquitil, Niazin, Novazid, Nuredal, Nyezin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2 |
| Visa mer |