Läs mer
Nialamide, MedChemExpress
Produktkod. 16448676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448676 100 mg
1 options
Produktkod. 16448676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1199
MedChemExpress Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nialamide
CAS 51-12-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM)
LEDER O=C(C1=CC=NC=C1)NNCCC(NCC2=CC=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 298.34
Formel vikt 298.34
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation