Läs mer
NIBR189, MedChemExpress
Beskrivning
NIBR189 is a small molecule antagonist of the Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NIBR189 |
| CAS | 1599432-08-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21BrN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)CC1)/C=C/C3=CC=C(Br)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.31 |
| Formel vikt | 429.31 |
| Visa mer |