Läs mer
Nicainoprol, MedChemExpress
Beskrivning
Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicainoprol |
| CAS | 76252-06-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | RU-42924 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (78.49 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCCC2=C1C(OCC(O)CNC(C)C)=CC=C2)C3=CC=CN=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.46 |
| Visa mer |