missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nicalin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18223719 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18223719 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18223719 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP281860

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Nicalin Polyclonal specifically detects Nicalin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Nicalin
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias NET59, nicalin, nicalin homolog (zebrafish), nicalin homolog (zebrefish), Nicastrin-like protein
Gensymboler NCLN
Värd art Rabbit
Immunogen Nicalin antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human Nicalin. The immunogen is located within amino acids 390 - 440 of Nicalin. Amino Acid Squence: MDVRSRVDSKTLTRNTRI
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56926
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.