missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nicametate, TRC

Produktkod. 30413279
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413279 500 mg
30408865 50 mg
30416243 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN900825500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3099-52-3
Molekylformel C12 H18 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 222.28
Synonym Nicotinic Acid 2-Diethylamino-Ethyl Ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, Nicotinic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester (7CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 3-pyridinecarboxylate, 2-(Diethylamino)ethyl nicotinate, Nicametate, beta-Diethylaminoethyl nicotinate
IUPAC-namn 2-(diethylamino)ethyl pyridine-3-carboxylate
LEDER CCN(CC)CCOC(=O)c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nicametate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-3-14(4-2)8-9-16-12(15)11-6-5-7-13-10-11/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3
Formel vikt 222.1368
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.