Läs mer
Nicametate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicametate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-3-14(4-2)8-9-16-12(15)11-6-5-7-13-10-11/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.1368 |
| Procent renhet | >95% |