Läs mer
Nicaraven, MedChemExpress
Produktkod. 16494386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494386 100 mg
16433098 10 mg
16419656 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100592
MedChemExpress Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicaraven
CAS 79455-30-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H16N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.73 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (175.86 mM)
LEDER CC(NC(C1=CC=CN=C1)=O)CNC(C2=CC=CN=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 284.31
Formel vikt 284.31
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death