missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nicarbazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicarbazin |
| CAS | 330-95-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H10 N4 O5 . C6 H8 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nicarbazin, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea 4,6-dimethylpyrimidin-2-ol, Nicarbazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| LEDER | Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc2 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea;4,6-dimethylpyrimidin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?