Läs mer
Nikardipinhydroklorid, 98 %
Beskrivning
L-typ kalciumkanalblockerare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicardipine hydrochloride |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,6495 |
| Formel vikt | 515.99 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning