Läs mer
Tocris Bioscience™ NICE 01
Produktkod. 18004932
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 18004932
Brand: Tocris Bioscience™ 8088/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Heterobifunctional compound for nuclear import of FKBPF36V tagged proteins
NICE 01 is a bifunctional molecule consisting of (+)-JQ1 (Cat. No. 4499) and AP 1867 (Cat. No. 6207), with a PEG2-diamine linker. It has a high affinity (Kd = 94 pM) for FKBPF36V tagged proteins. It can induce nuclear localization of cytosolic proteins and target transcriptional regulation. It can be used to calculate the kinetic constant and passive diffusion across the nuclear pore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(3-((14-((S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-2,13-dioxo-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecyl)oxy)phenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl (S)-1-((S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-
Kvantitet 5 mg
Mål Protein Dimerizers
Molekylformel C63H76ClN7O13S
Renhet 98%