Läs mer
Niceergoline, LoGiCal
Produktkod. 30461828
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461828 10 mg
1 options
Produktkod. 30461828 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0115.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicergoline
CAS 27848-84-6
Analyt- eller komponentnamn Nicergoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H26 Br N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate), (8beta)-, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), Ergoline-8beta-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid, 5-bromo-, (10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8beta-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8beta-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10alpha-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
InChI formel InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC-namn [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4,7-dimetyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-yl]metyl 5-bromopyridin-3-karboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 484.39
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 483,1158 g/mol