Läs mer
Niceergolin
Beskrivning
Nicergolin är en ergotderivat och vasodilator som ökar blodflödet i hjärnan. Nicergolin hämmar vasokonstriktoreffekten av katekolaminer genom att hämma de postsynaptiska α1-adrenoceptorerna på vaskulär glatt muskulatur.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i alkohol, kloroform och aceton. Olöslig i vatten.
Anteckningar
Skydda mot värme. Förvara det borta från oxiderande medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicergoline |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 14,6496 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, kloroform och aceton. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 484.39 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning