Läs mer
Microspec™ Nichrome Wire loopar
Produktkod. 15702175
Change view
Volym:
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Förpackningsstorlek
15702175 3μ L Paket med 25
15712175 5μ L Paket med 25
15722175 10μ L Paket med 25
15772165 1μ L Paket med 25
15782165 2μ L Paket med 25
15792165 4μ L Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15702175 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer S4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    472.06 SEK / Paket med 25
    Save 143.94 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Används för bakteriologiska, mikrobiologiska applikationer och flamtester.
  • Används för bakteriologiska och andra mikrobiologiska applikationer och flamtester
  • Tätt sår
  • Enkelt byte
  • Trådslingor
  • Nichrome tråd
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Volym 3μ L
Diameter (engelska) Insida 0,163 tum.
Diameter (metrisk) Insida 4.15 mm
Längd (engelska) 3,54 till 3,94 tum.
Längd (metrisk) 90 till 100 mm
Material Nickel kromtråd
Sterilitet Icke-steril
Färg Silver
Produkttyp Inokulerande produkt
Inkluderar 25 trådöglor i en flaska
Kvantitet 25
Förpackningstyp Plastflaska
Kalibrerad Ja