Learn More
Microspec™ Nichrome Wire loopar
Description
- Används för bakteriologiska och andra mikrobiologiska applikationer och flamtester
- Tätt sår
- Enkelt byte
- Trådslingor
- Nichrome tråd
Specifications
Specifications
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym | 5μ L |
| Diameter (engelska) Insida | 0,163 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 4.15 mm |
| Längd (engelska) | 3,54 till 3,94 tum. |
| Längd (metrisk) | 90 till 100 mm |
| Material | Nickel kromtråd |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Silver |
| Produkttyp | Inokulerande produkt |
| Show More |