Läs mer
Microspec™ Nichrome Wire loopar
Produktkod. p-7112479
Volym:
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15702175
Brand: Microspec™ S4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för bakteriologiska, mikrobiologiska applikationer och flamtester.
  • Används för bakteriologiska och andra mikrobiologiska applikationer och flamtester
  • Tätt sår
  • Enkelt byte
  • Trådslingor
  • Nichrome tråd
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Volym 3μ L
Diameter (engelska) Insida 0,163 tum.
Diameter (metrisk) Insida 4.15 mm
Längd (engelska) 3,54 till 3,94 tum.
Längd (metrisk) 90 till 100 mm
Material Nickel kromtråd
Sterilitet Icke-steril
Färg Silver
Produkttyp Inokulerande produkt
Inkluderar 25 trådöglor i en flaska
Kvantitet 25
Förpackningstyp Plastflaska
Kalibrerad Ja