Läs mer
Invitrogen™ Nick översättningssystem
Produktkod. 10634623
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634623 50 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10634623 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18160010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Nick översättningssystem
Nick Translation System är idealiskt för både radioaktiv och icke-radioaktiv märkning av DNA. Nicks översättningssystem:
  • Tillhandahåller fem förblandade nukleotidlösningar för flexibilitet vid inkorporering av märkta nukleotider
  • Avkastning> 10 8 cpm/μ g kontroll-DNA med användning av [ -32P ]-dCTP
  • Märker μ1 g DNA i en reaktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Nick Translation System inkluderar en enzymblandning som innehåller DNA-polymeras I och DNas I, dNTPs, kontroll-DNA, stoppbuffert och destillerat vatten. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
    Detektionsmetod Radioaktivt, Fluorescens
    Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
    Märkningsmål DNA (Allmänt)
    Inkluderar etikett eller färgämne Nej
    Märkningsmetod Direkt märkning
    Produkttyp Nick översättningssystem
    Kvantitet 50 reaktioner
    Frakt skick Våt is