Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Disklock
Produktkod. 12737376 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12737376 55 mm Varje
12747376 60 mm Varje
12787376 90 mm Varje
12777376 85 mm Varje
12757376 70 mm Varje
12767376 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12737376 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 SEK
    184.67 SEK / Paket med 1
    Save 14.33 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Locks är gjorda för att motstå frätande miljöer, vilket gör det användbart för att bibehålla produktens renhet.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifikationer
Material Nickel
Typ Disklock
Diameter (metrisk) 55 mm