Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Disklock
Produktkod. 12747376 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12747376 60 mm Varje
12787376 90 mm Varje
12777376 85 mm Varje
12737376 55 mm Varje
12757376 70 mm Varje
12767376 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12747376 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 SEK
    199.38 SEK / Paket med 1
    Save 15.62 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Locks är gjorda för att motstå frätande miljöer, vilket gör det användbart för att bibehålla produktens renhet.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifikationer
Material Nickel
Typ Disklock
Diameter (metrisk) 60 mm