Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Disklock
Produktkod. 12767376 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12767376 75 mm Varje
12747376 60 mm Varje
12787376 90 mm Varje
12777376 85 mm Varje
12737376 55 mm Varje
12757376 70 mm Varje
6 options
Produktkod. 12767376
Brand: Nickel Electro™ 545
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Locks är gjorda för att motstå frätande miljöer, vilket gör det användbart för att bibehålla produktens renhet.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Especificaciones
Material Nickel
Typ Disklock
Diameter (metrisk) 75 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.