Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratoriediskar
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
45 mL
73 mL
100 mL
110 mL
170 mL
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- 99,6% nickelrenhet
- Sprickfri
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll
- Lågt ångtryck
- Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 170 mL |
| Material | Nickel |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Invändig finish | Ljus |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur