Beskrivning
- 99,6% nickelrenhet
- Sprickfri
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll
- Lågt ångtryck
- Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Nickel |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsfat |
| Invändig finish | Ljus |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |