Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratoriediskar
Produktkod. 12767356 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12767356 45 ml 55 mm 19 mm Varje
12777356 45 ml 60 mm 16 mm Varje
12717366 100 ml 90 mm 16 mm Varje
12787356 73 ml 70 mm 19 mm Varje
12797356 110 ml 75 mm 25 mm Varje
12707366 170 ml 85 mm 30 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12767356 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 SEK
    216.97 SEK / Paket med 1
    Save 16.03 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes är gjorda för att motstå korrosiva miljöer, vilket gör det användbart för att bibehålla produktens renhet.
  • 99,6% nickelrenhet
  • Sprickfri
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll
  • Lågt ångtryck
  • Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Material Nickel
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Invändig finish Ljus
Höjd (metrisk) 19 mm
Diameter (metrisk) 55 mm