Läs mer
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratoriediskar
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diameter (metrisk):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 99,6% nickelrenhet
- Sprickfri
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll
- Lågt ångtryck
- Idealisk för labbdeglar som tål oxiderande ugnsatmosfärer upp till 1100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 73 ml |
| Material | Nickel |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Invändig finish | Ljus |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |